Learn More
Iminostilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10563141
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iminostilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10563141
Marke: Thermo Scientific Acros 162541000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 256-96-2 | C14H11N | 193.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 256-96-2
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00005071
InChI-Schlüssel LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
PubChem CID 9212
ChEBI CHEBI:47802
IUPAC-Name 11H-Benzo[b][1]Benzazepin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iminostilbene
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 197°C to 201°C
Farbe Orange-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Pulver
Name des Produkts
Iminostilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >