Learn More
Iminodiacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420068
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Iminodiacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420068
2500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11420068
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23660.0E
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Iminodiacetonitrile is used as a chemical intermediate. It is also used in the preparation of iminodiacetic acid. Further, it is used to study the interference of nitriles in cyanide determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iminodiacetonitril wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Iminodiessigsäure verwendet. Darüber hinaus wird es zur Untersuchung der Interferenz von Nitrilen bei der Zyanidbestimmung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton und heißem Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-87-5
Summenformel C4H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 95.11
MDL-Nummer MFCD00001887
InChI-Schlüssel BSRDNMMLQYNQQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodiacetonitrile, 2,2'-azanediyldiacetonitrile, acetonitrile, 2,2'-iminobis, 1,1'-imidodiacetonitrile, acetonitrile, iminodi, 2,2'-iminodiacetonitrile, 2,2'-iminobisacetonitrile, bis cyanomethyl amine, di cianometil ammina, 2-cyanomethyl amino acetonitrile
PubChem CID 69413
ChEBI CHEBI:71189
IUPAC-Name 2-(Cyanomethylamino)acetonitril
SMILES N#CCNCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iminodiacetonitrile
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 2500 g
Beilstein 773803
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone and hot methanol.
Formelmasse 95.11
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Iminodiacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >