Learn More
Imidharnstoff, 26-28 % Stickstoff, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Imidurea |
Namenshinweis | 26-28% nitrogen |
pH | 6.0 to 7.5 (1% aq. soln.) |
Verlust bei Trocknung | 3.0 % max. (48 hrs) (vacuum, P2O5) |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 g |
Merck Index | 15, 4957 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Formelmasse | 388.29 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Imidurea
Name des Produkts
Imidharnstoff, 26-28 % Stickstoff, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur