Learn More
Imidharnstoff, 26-28 % Stickstoff, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10063300
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Imidharnstoff, 26-28 % Stickstoff, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063300 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10063300
Marke: Thermo Scientific Acros 268701000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 39236-46-9 | C11H16N8O8 | 388.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39236-46-9
Summenformel C11H16N8O8
Molekulargewicht (g/mol) 388.29
MDL-Nummer MFCD00221482
InChI-Schlüssel ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
PubChem CID 38258
ChEBI CHEBI:51805
IUPAC-Name 1-[3-(Hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-3-[[[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]carbamoylamino]methyl]harnstoff
SMILES C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidurea
Namenshinweis 26-28% nitrogen
pH 6.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Verlust bei Trocknung 3.0 % max. (48 hrs) (vacuum, P2O5)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15, 4957
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 388.29
Reinheit (%) 26-28% nitrogen
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number268702500,268701000
ChargennummerA0461007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number268702500,268701000
ChargennummerA0390408 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number268702500,268701000
ChargennummerA0448373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2022 Catalog Number268702500,268701000
Name des Produkts
Imidharnstoff, 26-28 % Stickstoff, Thermo Scientific Chemicals >