Learn More
Imidazol-Pufferlösung pH7.3, Fisher Chemical ™
BIOPHARMA
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Marke:  Fisher Chemical SOL 077 1L
Artikelnummer. 12910724
  • 117.00 CHF / 1000 Milliliter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Puffer
7,3
1.000 ml
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Imidazol-Pufferlösung pH7.3, Fisher Chemical ™ > Menge: 1000 ml