Learn More
Imidazol-Pufferlösung pH6.5, Fisher Chemical ™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Puffer |
pH | 6,5 |
Menge | 1.000 ml |
Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Imidazole buffer solution - pH 6.5 European Pharmacopoeia Ref: 4003000
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: imidazole, hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Imidazol-Pufferlösung pH6.5, Fisher Chemical ™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur