Learn More
Imidazol, 99 %, krystallin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10522714
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Imidazol, 99 %, krystallin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10522714
Marke: Thermo Scientific Acros 301870025
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Imidazol, 99+ %, C3H4N2, CAS-Nummer-288-32-4, Glyoxalin, Imidazol, Miazol, Imutex, Pyrro b Monazol, 1,3-Diazol, Imidazol, Iminazol, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalin, 1 kg, 99 % min. (GC), 23, 45, 255,0 °C bis 256,0 °C, CHEBI:16069, weiß bis gelb oder beige, 206-019-2, 01,492; 02,220
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-32-4
Summenformel C3H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
MDL-Nummer MFCD00005183
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC-Name 1H-Imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole
Schmelzpunkt 86.0°C to 90.0°C
Farbe Weiß bis Gelb oder Beige
Siedepunkt 255.0°C to 256.0°C
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Merck Index 15, 4953
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether
Formelmasse 68.08
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number301870010,301870025,301872500
ChargennummerA0465670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog Number301870010,301870025,301872500
ChargennummerA0458365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog Number301870010,301870025,301872500
ChargennummerA0456022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number301870010,301870025,301872500
ChargennummerA0373777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number301870010,301870025,301872500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Imidazol, 99 %, krystallin, Thermo Scientific Chemicals >