Learn More
Imidazo-[2,1-b]-thiazol-6-carbaldehyd ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10548063
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 120107-61-1
Summenformel C6H4N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 152.171
InChI-Schlüssel VYBDPAAWKNKEKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 2,1-b thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehyde, acmc-20moqu, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehydeimidazo
PubChem CID 4961258
IUPAC-Name Imidazo[2,1-b][1,3]Thiazol-6-Carbaldehyd
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[2, 1-b]thiazole-6-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 152.18
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Imidazo-[2,1-b]-thiazol-6-carbaldehyd ≥ 97 %, Thermo Scientific™ >