Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10567853
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567853
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10567853
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC33116CB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 106850-34-4
Summenformel C8H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 143.149
MDL-Nummer MFCD06659603
InChI-Schlüssel LRJOKNYELSECDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyano-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1bu34, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbonitrile, imidazo 1,2-, a pyridine-6-carbonitrile, imidazo 1,2-alpha pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764471
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbonitril
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 143.15
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™ >