Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10691845
Verfügbar ab: 08-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691845
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10691845
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC33104DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 116355-16-9
Summenformel C8H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.149
MDL-Nummer MFCD07772808
InChI-Schlüssel VDWYLKPRUHCLAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem23883, acmc-20a31e, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbaldehyde, 6-imidazo 1,2-a-pyridinecarbaldehyde, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde
PubChem CID 7164582
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™ >