Learn More
iMDK, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30002021
Zum Warenkorb hinzufügen
iMDK, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30002021
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30002021
Marke: Tocris Bioscience 5126/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Suppressor of MDK expression; inhibits PI 3-K signaling
Suppressor of endogenous midkine (MDK) expression. Inhibits PI 3-K signaling in H441 lung adenocarcinoma cells. Selectively attenuates growth of MDK-expressing cancer cells. Induces apoptosis in H441 cells and suppresses growth of H441 cell xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881970-80-5
Summenformel C21H13FN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 376.405
InChI-Schlüssel IWFKQTWYILKFGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym imdk, 3-2-4-fluorobenzyl imidazo 2,1-b 1,3 thiazol-6-yl-2h-chromen-2-one, 3-2-4-fluorophenyl methyl imidazo 2,1-b thiazol-6-yl-2h-1-benzopyran-2-one, 3-2-4-fluorophenyl methyl imidazo 2,1-b 1,3 thiazol-6-yl chromen-2-one, 3-2-4-fluorophenyl methyl imidazo 2,1-b 1,3-thiazolin-6-yl chromen-2-one
PubChem CID 15991416
IUPAC-Name 3-[2-[(4-fluorophenyl)methyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl]chromen-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C3=CN4C=C(SC4=N3)CC5=CC=C(C=C5)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material iMDK
Menge 50 mg
Formelmasse 376.4
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
iMDK, Tocris Bioscience™ >