Learn More
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Objektträger mit hMPV-Positivkontrolle
Validieren Sie Ihre Testverfahren mit dem HMPV-Kontroll-Objektträger.
Marke:  Thermo Scientific™ S612830-2
Artikelnummer. 13225329
  • 253.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
Validieren Sie Ihre Testverfahren mit dem Thermo Scientific™ IMAGEN™ hMPV Positivkontroll-Objektträger, einem teflonbeschichteten Mikroskopobjektträger aus Glas mit zwei separaten 6 mm-Well-Bereichen, die acetonfixierte humane Fibroblasten-Zellen enthalten, die mit hMPV-Antigen infiziert sind.
Einzeln in mit Stickstoff gefüllten Folienbeuteln verschweißt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Imagen Objektträger für hMPV-Kontrolle
1 Objektträger
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6212356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog NumberS612830-2
Chargennummer6202358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2024 Catalog NumberS612830-2
Chargennummer3619079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/03/2023 Catalog NumberS612830-2
Chargennummer3350942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2021 Catalog NumberS612830-2
Chargennummer3247331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2021 Catalog NumberS612830-2
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Objektträger mit hMPV-Positivkontrolle >