Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ TMRM-Reagenz (mitochondriale Membranpotentialanzeige)
Gesunde Mitochondrienmembranen halten einen Unterschied im elektrischen Potential zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Organelle aufrecht, das als Membranpotential bezeichnet wird.
Marke:  Invitrogen™ I34361
199.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
223.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15656139
  • 265.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Tetramethylrhodamin, Methylester (TMRM) ist ein membrangängiger Farbstoff, der sich in aktiven Mitochondrien mit intakten Membranpotentialen anreichert. Wenn die Zellen gesund sind und über funktionierende Mitochondrien verfügen, ist das Signal hell. Bei Verlust des Potentials der Mitochondrienmembran wird die TMRM-Akkumulation beendet und das Signal wird abgedunkelt oder verschwindet. Das TMRM-Signal kann mit Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, Zellsortierung, Hochdurchsatz-Screening und High-Content-Analyse nachgewiesen werden.
• Zur dynamischen Untersuchung von Mitochondrienmembranpotentialen (nicht fixierbar)
• mit RFP/TRITC-Filtersatz (Absorptionsspitze: 548 nm, Emissionsspitze: 574 nm)
• mit grünen, tiefroten, violetten und blauen Emissionsfarbstoffen, wie GFP, DAPI, Hoechst, HCS LipidTOX und LysoTracker Deep Red multiplex-fähig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
5 x 100 μL
Nasseis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2994065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog NumberI34361
Chargennummer2911385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog NumberI34361
Chargennummer2747513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2023 Catalog NumberI34361
Chargennummer2533894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 Catalog NumberI34361
Chargennummer2486589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2022 Catalog NumberI34361
Name des Produkts
Invitrogen™ Image-iT™ TMRM-Reagenz (mitochondriale Membranpotentialanzeige) > Orange