Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Clearing Reagent
Image-iT Pflanzengewebe-Klärungsreagenz dient zur optischen Klärung von Gewebe ganzer Pflanzen für die Bildgebung. Mit Image-iT Harteindeckmittel für Pflanzengewebe kann dann das optisch geklärte Ganzpflanzengewebe für die Bildgebung, Lagerung und Archivierung eingedeckt werden.
Marke:  Invitrogen™ V11328
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16399573
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
30 ml
Image-iT™
30 ml
Raumtemperatur
Bei 15 ° bis 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
Bei der Lagerung nach Anweisung ist das Produkt für eine Dauer von (mindestens 6 Monaten nach Erhalt) stabil.
Pflanzengewebe-Klärungsreagenz
Pflanze
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7UW49 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog NumberV11328
Chargennummer3VX22-10192023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog NumberV11328
Chargennummer4AG05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2023 Catalog NumberV11328
Chargennummer70T71 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2023 Catalog NumberV11328
Chargennummer5KY95 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2022 Catalog NumberV11328
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Clearing Reagent > 30 ml