Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Green Hypoxia Reagent
Image-iT Green Hypoxia Reagenz ist eine neuartige, fixierbare fluorogene Verbindung zur Messung von Hypoxie in lebenden Zellen.
162.00 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern. Vor Licht schützen.
  • Nach Erhalt noch mindestens 6 Monate stabil.
  • Produkttyp Reagenz
    Produktlinie Image-iT™
    Reagenztyp Hypoxie-Reagenz
    Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
    Mehr Spezifikationen ansehen
    Produkte 2
    Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
    Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
    15834154
    Unterlagen ansehen
    Invitrogen™
    I14834
    1 Röhrchen
    162.00 CHF
    1 Stück
    Lager vorrätig
    Edge
    Zum Warenkorb hinzufügen
    15940773
    Unterlagen ansehen
    Invitrogen™
    I14833
    5 Fläschchen
    580.00 CHF
    5 Stück
    Lager vorrätig
    Edge
    Zum Warenkorb hinzufügen
    Beschreibung
    Beschreibung
    Image-iT Grüne Hypoxie-Reagenz ist eine neuartige fluorogene Verbindung zur Messung von Hypoxie in lebenden Zellen. Es ist nicht fluoreszierend, wenn sich lebende Zellen in einer Umgebung mit normalen Sauerstoffkonzentrationen befinden, und wird fluoreszierend, wenn die Sauerstoffkonzentrationen verringert werden. Das Image-iT Green Hypoxia Reagenz erhält die eigene Fluoreszenz aufrecht, wenn Zellen/Gewebe wieder auf den normalen Sauerstoffgehalt zurückkehren, wodurch sich Zellen/Gewebe mit einem minimalen Verlust des Fluoreszenzsignals fixieren lassen.
    Merkmale des Image-iT Green Hypoxia Reagenzes:
    • Zeigt Hypoxie in lebenden Zellen durch Fluoreszenz in Bereichen mit geringem Sauerstoffgehalt
    • Fixierbar — erhält fluoreszierendes Signal aufrecht, wenn Zellen/Gewebe wieder auf normale Sauerstoffwerte zurückkehren
    • Einfache Handhabung—Fügen Sie einfach Zellkulturmedien und -bilder hinzu
    Image-iT Green Hypoxia Reagent ist eine fluorogene Verbindung, die lebenden Zellen gegenüber permeabel ist und in Umgebungen mit niedrigen Sauerstoffkonzentrationen fluoreszierend wird. Diese Eigenschaften machen es zu einem äußerst nützlichen Werkzeug für den Nachweis von Zellen und Gewebe unter hypoxischen Bedingungen. Image-iT Green Hypoxia Reagent ist ein sehr empfindlicher Sauerstoffdetektor. Im Gegensatz zu Pimonidazol-Addukten, die nur auf sehr niedrige Sauerstoffkonzentrationen reagieren, beginnt das Image-iT Green Hypoxia Reagenz zu fluoreszieren, wenn der Sauerstoffgehalt in der Umgebung unter 5 % liegt. Es reagiert schnell auf solche Umgebungen, und die Fluoreszenz wird aufrechterhalten, nachdem die Sauerstoffkonzentrationen wieder normal sind. Diese Eigenschaften machen das Image-iT Green Hypoxia Reagenz zu einem idealen Werkzeug für die Erkennung hypoxischer Bedingungen in der Umgebung von Tumoren, 3D-Kulturen, Sphäroiden, Neuronen usw.
    Bestellinformation
    • Lagerung bei -5 bis -30 °C. Vor Licht schützen.
    • Nach Erhalt mindestens 6 Monate stabil.
    Spezifikation
    Spezifikation
    Bei -5 bis -30 °C lagern. Vor Licht schützen.
  • Nach Erhalt noch mindestens 6 Monate stabil.
  • Image-iT™
    Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
    Reagenz
    Hypoxie-Reagenz
    Dokumentation
    Product Certifications
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Image-iT™ Green Hypoxia Reagent