Learn More
Thermo Scientific™ Image-iT™ Fixative Solutions
Image-iT Fixierlösungen sind gebrauchsfertige Lösungen, die in verschiedenen Formaten für unterschiedliche Forschungsanforderungen bereitgestellt werden. Sie sind ideal für die Verwendung mit Fluoreszenzproteinen, GFP und RFP sowie anderen kleinen Farbstofffluorophoren. Kein Anmischen toxischer Fixiermitteln mehr, nur noch Zugeben zu den Zellen und fixieren.
Marke:  Thermo Scientific™ FB002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15650599
  • 62.50 CHF / 20 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Formaldehyd 4 %, ohne Methanol
4 % Formaldehyd-Fixierlösung in PBS (ohne Methanol)
Fixative
Image-iT™
20 ml
Fluoreszenzprotein, GFP, RFP, andere kleine Farbfluorophore
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer22B085301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFB002
Chargennummer21H115301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFB002
Chargennummer22A315301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFB002
Chargennummer22A195302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFB002
Chargennummer205562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFB002
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Image-iT™ Fixative Solutions > Formaldehyd 4 %, ohne Methanol; 20 ml