Learn More
Cytiva illustra™ NAP™ Säulen
Für eine schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden (>10-mer) in weniger als 15 Minuten mittels Schwerkraftfluss. Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ Säulen sind Einwegsäulen, die mit Sephadex™ G-25 DNA-Güte vorgepackt sind.
254.80 CHF - 545.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden |
---|---|
Enthält | Vollständiges schrittweises Protokoll für die Identifizierung des Richtvolumens für Ausgleich, Waschen und Probenelution |
Produkttyp | NAP-5 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10054394
|
Cytiva
17-0853-01 |
20 Packung |
254.80 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10218284
|
Cytiva
17-0853-02 |
50 Packung |
545.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einweg-Säulen, vorgepackt mit Sephadex™ G-25 Gel vom DNA-Gütegrad, Schwerkraft-betrieben
- Drei Größen für verschiedene Probenvolumen: 0.5 m (NAP-5), 1 ml (NAP-10) und 2.5 ml (NAP-25)
- Geeignet für Aufreinigung, Entsalzung und Pufferaustausch in kleinerer Stückzahl
Spezifikation
Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden | |
Vollständiges schrittweises Protokoll für die Identifizierung des Richtvolumens für Ausgleich, Waschen und Probenelution | |
NAP-5 |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one