Learn More
Cytiva illustra™ NAP™ Säulen
Für eine schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden (>10-mer) in weniger als 15 Minuten mittels Schwerkraftfluss. Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ Säulen sind Einwegsäulen, die mit Sephadex™ G-25 DNA-Güte vorgepackt sind.
357.76 CHF - 730.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden
Enthält Vollständiges schrittweises Protokoll für die Identifizierung des Richtvolumens für Ausgleich, Waschen und Probenelution
Produkttyp NAP-25
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Vollständiges schrittweises Protokoll für die Identifizierung des Richtvolumens für Ausgleich, Waschen und Probenelution
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10004064
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0852-01
20 Packung
357.76 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10186464
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0852-02
50 Packung
730.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einweg-Säulen, vorgepackt mit Sephadex™ G-25 Gel vom DNA-Gütegrad, Schwerkraft-betrieben
  • Drei Größen für verschiedene Probenvolumen: 0.5 m (NAP-5), 1 ml (NAP-10) und 2.5 ml (NAP-25)
  • Geeignet für Aufreinigung, Entsalzung und Pufferaustausch in kleinerer Stückzahl
Bestellinformation
Sephadex G-25 Gel vom DNA-Gütegrad wird in einem Säulenpuffer geliefert, der aus destilliertem Wasser und 0.15 % Kathon™ CG/ICP-Biozid besteht.
Spezifikation
Spezifikation
Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden
Vollständiges schrittweises Protokoll für die Identifizierung des Richtvolumens für Ausgleich, Waschen und Probenelution
NAP-25
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: reaction mass of:5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3-one¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol-
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva illustra™ NAP™ Säulen