Learn More
Cytiva MicroSpin™ G-25-Säulen
Für die schnelle Aufreinigung von DNA mit >10 Basenpaaren in einer Vielzahl von Anwendungen. Cytiva Life Sciences™ llustra™ MicroSpin™ G-25 Säulen sind ideal zum Entsalzen, für den Pufferaustausch und zur Entfernung von freien Nukleotiden aus endmarkierten Oligonukleotiden.
Marke:  Cytiva 27-5325-01
Artikelnummer. 11743309
  • 310.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ermöglicht schnelle Pufferwechsel/Entsalzung von PCR-Produkten und anderer DNA in Volumen von 10 bis 100 μl durch Spin-Säulenchromatographie
  • Schnelle Aufreinigung neu synthetisierter Oligonukleotide in 100 bis 150 μl einer entschützenden Lösung
  • Weitere Anwendungsbereiche sind Entsalzung/Pufferwechsel von DNA und Entfernung von freien Radionukleotiden von endmarkierten Oligonukleotiden in Volumen von 10 bis 100 μl
  • Nach dem Probenauftrag dauert es weniger als vier Minuten, bis das aufgereinigte Produkt vorliegt
  • Getestet mit Nickase-, Einzel- und Doppelstrang-Exonuklease- sowie RNase-Assays
Entsalzung/Pufferwechsel von DNA, Entfernung von freien Radionukleotiden von endmarkierten Oligonukleotiden in Volumen von 10 bis 100 μl
Bestellinformation
Praktisch abgepackt, mit Sephadex™ G-25, in DNA-Qualität, in destilliertem Wasser vorequilibriert, das 0.05 % Kathon™ CG/ICP-Biozid enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Entsalzung/Pufferaustausch von DNA, Entfernen von freien Radionukliden von end-markierten Oligonukleotiden in Volumen von 10 bis 100μ l
Säule
50 Packung
Name des Produkts
Cytiva MicroSpin™ G-25-Säulen > 50 St./Packung