Learn More
Cytiva illustra™ ExoProStar DNA and Sequence Reaction Clean-up Kit
Die für die Reinigung von DNA und für die Sequenzierung optimierten Reaktionen lassen sich schnell, effizient und zuverlässig einrichten. Illustra™ ExoProStar DNA und Sequence Reaction Clean-up kombiniert die enzymatische PCR-Reinigungstechnologie mit der illustra Exonuklease I und der Alkalin-Phosphatase, um nicht gebundene Primer und dNTPs zu entfernen.
49.70 CHF - 3595.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie mit illustra Exonuclease I und alkalischer Phosphatase zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs. Für maximale Flexibilität sind zwei separate Röhrchen erhältlich.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Optimiert für schnelles, effizientes und zuverlässiges Reinigen von DNA und Entwickeln von Sequenzierungsreaktionen
Enthält Ein Röhrchen alkalische Phosphatase und Exonuklease I
Produkttyp illustra ExoProStar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11693044
Unterlagen ansehen
Cytiva
US78220
20
49.70 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11673044
Unterlagen ansehen
Cytiva
US78211
500
445.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11663044
Unterlagen ansehen
Cytiva
US78210
100
112.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11683044
Unterlagen ansehen
Cytiva
US78212
2000
1585.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11603054
Unterlagen ansehen
Cytiva
US78225
5000
3595.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Enzyme, optimiert für den gemeinsamen Einsatz zum hochgradig effizienten Beseitigen nicht aufgenommer Primer und dNTPs. Die Enzyme werden in zwei getrennten Röhrchen geliefert. Zur Reaktionsvorbereitung sind nur zwei einfache Pipettierschritte erforderlich.
  • Schnelles Protokoll von nur 30 Minuten.
  • Für verschiedene Reaktionsgrößen skalierbar.
  • Kein PCR-Produktverlust
  • Automatisierungsfreundlich
  • Vollständige Wärmeinaktivierung der Enzyme innerhalb von 15 Minuten
Spezifikation
Spezifikation
Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie mit illustra Exonuclease I und alkalischer Phosphatase zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs. Für maximale Flexibilität sind zwei separate Röhrchen erhältlich.
Optimiert für schnelles, effizientes und zuverlässiges Reinigen von DNA und Entwickeln von Sequenzierungsreaktionen
Ein Röhrchen alkalische Phosphatase und Exonuklease I
illustra ExoProStar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva illustra™ ExoProStar DNA and Sequence Reaction Clean-up Kit