missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-6R alpha Antibody (033), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NBP2-90512PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-6R alpha Monoclonal specifically detects IL-6R alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
IL-6R alpha | |
Monoclonal | |
PE | |
CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor | |
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-6R alpha (NP_034689.2; Ile44-Glu357). | |
0.1 mL | |
Primary | |
Mouse | |
Purified |
Flow Cytometry | |
33 | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
3570 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
IL-6R alpha Antibody (033), PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur