Learn More
Zubehör für IKA Works Eurostar Power Control-Visc P4- und P7-Rührwerke: Muffen
Diese Klemmen gewährleisten sichere Verbindungen. IKA™ R 270 Kreuzmuffenklemmen zeichnen sich durch eine robuste, gegossene Aluminiumkonstruktion und ein Kreuzschlitzdesign aus. Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Marke: IKA 0002657800
159.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Spannbereich, Stativ: 25 bis 36 mm
- Spannbereich, Verlängerungsarm: 5 bis 21 mm
Spezifikation
Kreuzmuffenklemme | |
Aluminiumguss | |
Je 1 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30