Learn More
IgM, μ Chain Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Marke: Proteintech SA00012-6-200UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
IgM, μ Chain Specific | |
HRP | |
Goat | |
200 μL | |
Mouse | |
Liquid |
Western Blot | |
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. | |
Secondary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IgM, μ Chain Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech > 200 μL; HRP
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur