Learn More
Cytiva IgG Sepharose™ 6 Fast-Flow-Medium
Für die schnelle Aufreinigung von Protein A und Protein A-Fusionskonjugaten. IgG Sepharose™ 6 Fast Flow Medium erzielt die höchsten Durchflussraten.
Marke: Cytiva 17-0969-01
Beschreibung
- Für eine schnelle Aufreinigung von Protein A und Protein A-Fusionskonjugaten
- IgG-gekuppelt an die stark quervernetzte 6%ige Agarose-Matrix Sepharose 6 Fast Flow
- Bindet mindestens 2 mg Protein A/ml Medium
- Geeignet für Tandem-Affinitätsreinigung (TAP) von Proteinkomplexen
Bestellinformation
Lieferung in 10 ml-Behältern
Spezifikation
10 ml | |
90 μm | |
Sepharose FF Medium | |
5 cm | |
5,9 in. | |
Humanes IgG | |
3 bis 10 | |
Protein A- und Protein G-Konjugate |
400 cm/h | |
AKTA™ Systeme | |
Feste Beads | |
Rasche Reinigung von Protein A und Protein A-Fusionskonjugaten, TAP (Tandem Affinity Purification) von Proteinkomplexen | |
15 cm | |
14.5 psi | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
2 bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
- IgG Sepharose 6 Fast Flow, 10 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol