Learn More
IgG(H+L) Rabbit anti-Goat, AMCA, Secondary Antibody, Proteintech
Rabbit anti-Goat Affinipure Secondary Antibody
47.79 CHF - 94.62 CHF
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugat AMCA
Form Liquid
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17660377
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00010-4-200UL
200 μL
47.79 CHF
200 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17670377
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00010-4-500UL
500 μL
94.62 CHF
500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IgG(H+L)
AMCA
Rabbit
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Immunofluorescence, Flow Cytometry
Liquid
Goat
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.