Learn More
IgG(H+L) Rabbit anti-Goat, AMCA, Secondary Antibody, Proteintech
Rabbit anti-Goat Affinipure Secondary Antibody
Marke:  Proteintech SA00010-4-200UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17660377
  • 47.79 CHF / 200 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
IgG(H+L)
AMCA
Rabbit
200 μL
Goat
Liquid
Immunofluorescence, Flow Cytometry
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.