Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Rat, AP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Rat Affinipure Secondary Antibody
47.79 CHF - 171.08 CHF
Spezifikation
Antigen | IgG(H+L) |
---|---|
Anwendungen | ELISA, Western Blot |
Konjugat | Alkaline Phosphatase (AP) |
Form | Liquid |
Wirtsspezies | Donkey |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17610327
|
Proteintech
SA00002-6-200UL |
200 μL |
47.79 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17600327
|
Proteintech
SA00002-6-1ML |
1 mL |
171.08 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
IgG(H+L) | |
Alkaline Phosphatase (AP) | |
Donkey | |
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
ELISA, Western Blot | |
Liquid | |
Rat | |
Secondary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |