Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Rat, AP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Rat Affinipure Secondary Antibody
Marke:  Proteintech SA00002-6-200UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17610327
  • 47.79 CHF / 200 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
IgG(H+L)
Alkaline Phosphatase (AP)
Donkey
200 μL
Rat
Liquid
ELISA, Western Blot
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.