Learn More
IGF2BP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen IGF2BP1
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16802105
Unterlagen ansehen
Proteintech
22803-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16892095
Unterlagen ansehen
Proteintech
22803-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MAST3, also named as KIAA0561, belongs to the protein kinase superfamily and AGC Ser/Thr protein kinase family. MAST3 catalyze the reaction: ATP + a protein = ADP + a phosphoprotein.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IGF2BP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech