Learn More
IGEPAL™ CA-630, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15443719
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
IGEPAL™ CA-630, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443719
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15443719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61055.AE
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
IGEPAL∣r CA-630, CAS-Nr. 9002-93-1, ist ein nichtionisches und nicht denaturierendes Reinigungsmittel, das hauptsächlich für die Lösung, Isolierung und Reinigung von Membranproteinkomplexen verwendet wird.
Detergent, equivalent to Nonidet P-40. For solubilizing membrane proteins, IGEPAL™ CA-630 is used as a detergent in paper industry, hand cleaners, metal cleaners. It is suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Detergenz, entspricht Nonidet P-40. Zur Solubilisierung von Membranproteinen wird IGEPAL|r CA-630 als Detergenz in der Papierindustrie, Handreiniger, Metallreiniger eingesetzt. Es eignet sich zur Solubilisierung, Isolierung und Reinigung von Membranproteinkomplexen und in der zweidimensionalen Gelelektrophorese.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
IGEPAL ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rhodia Operations. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2.
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
MDL-Nummer MFCD00132505
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octylphenyl-polyethylene glycol
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IGEPAL™ CA-630
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Dichte 1.060
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP25L032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberJ61055.AE,J61055.AP
ChargennummerQ18K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog NumberJ61055.AE,J61055.AP
ChargennummerR30J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2023 Catalog NumberJ61055.AE
ChargennummerM29G014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog NumberJ61055.AE
ChargennummerY25G001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ61055.AE,J61055.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • IGEPAL CA-630
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: IGEPAL CA-630
Name des Produkts
IGEPAL™ CA-630, Thermo Scientific Chemicals >