Learn More
IEM 1460, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Voltage-dependent open-channel blocker of AMPA receptors. Selective for GluR2 subunit-lacking (Ca2+-permeable) receptors over GluA2-containing receptors (IC50 values are 2.6 and 1102 μM, respectively). Selectively blocks fast spiking interneuron but not medium spiny projection neuron in mouse striatum. Also blocks NMDA receptor-mediated currents. Anticonvulsant in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | IEM 1460 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 454.33 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IEM 1460, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur