Learn More
WTW™ IDS-Leitfähigkeitszelle TetraCon™ 925/LV mit Gabelung
Die WTW™ IDS Leitfähigkeitszelle 925/LV mit Gabelung hat sich bei der TetraCon™-Technologie bewährt und ist ideal für kleine Proben wie Pasten.
Marke:  WTW™ 301719
753.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16232431
  • 774.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • IDS-Leitfähigkeitsmessung
  • Bewährte Vier-Elektroden-Technologie
  • Automatische Übertragung von Zellkonstante und Temperaturkompensation
  • Besonders geeignet für kleine (ca. 2,5 ml) und pastöse Proben
  • Zellkonstante 0,469 cm-1
  • Gegabelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IDS-Leitfähigkeitszelle mit vier Graphitelektroden und Epoxidschaft
Zur Messung kleiner Probenmengen (2,5 ml), insbesondere Pasten
Steckkopf für AS/IDS-x-Kabel oder Drahtlos-Modul IDS WLM-S
Name des Produkts
WTW™ IDS-Leitfähigkeitszelle TetraCon™ 925/LV mit Gabelung > Zur Messung kleiner Probenmengen