Learn More
IDE 1, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18084142
Zum Warenkorb hinzufügen
IDE 1, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18084142
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18084142
Marke: Tocris Bioscience 4015/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Induces definitive endoderm formation in mouse and human ESCs
Induces definitive endoderm formation in mouse and human embryonic stem cells (ESCs) (EC50 = 125 nM). Thought to activate the TGF-β signaling pathway; induces Smad2 phosphorylation and increases levels of Nodal expression.
This compound is mixture of E/Z isomers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1160927-48-9
Summenformel C15H18N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 306.318
InChI-Schlüssel ABKJCDILEUEJSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ide 1
PubChem CID 66974738
IUPAC-Name 2-[(6-carboxyhexanoylhydrazinylidene)methyl]benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=NNC(=O)CCCCCC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IDE 1
Menge 50 mg
Formelmasse 306.31
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IDE 1, Tocris Bioscience™ >