Learn More
Sampling Systems™ ID-Klebeband
Identifizieren Sie schnell den Status eines Containers, um zu verhindern, dass dieser versehentlich verwendet wird. Sampling Systems™ ID-Klebeband ermöglicht die einfache Beschriftung von Behältern, Paletten und Beuteln mit gut sichtbarem Klebeband.
56.35 CHF - 75.20 CHF
Specifica
Beschreibung Mittelstarkes Klebeband
Farbe Rot
Produkttyp Beschriftetes ID-Klebeband
Anzahl pro Packung 10/Packung
Dimensions (LxW) 66 x 50 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Anzeigetext Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Anzeigetext Prezzo Quantità e disponibilità  
12774758
missing translation for 'viewDocuments'
Sampling Systems™
8221A-02
66 mm lange Klebebandrolle mit der Beschriftung „Probenahme“
56.35 CHF
10 Stück
Solo null disponibili
Verfügbar ab: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
15869501
missing translation for 'viewDocuments'
Sampling Systems™
8221A-01
Quarantäne
75.20 CHF
10 Rollen
Solo null disponibili
Verfügbar ab: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
15879501
missing translation for 'viewDocuments'
Sampling Systems™
8221A-03
Freigabe
56.35 CHF
10 Rollen
Solo null disponibili
Verfügbar ab: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
15889501
missing translation for 'viewDocuments'
Sampling Systems™
8221A-04
Verworfen
56.35 CHF
10 Rollen
Solo null disponibili
Verfügbar ab: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Verwendung mit Standard-Bandspender
  • Hochfester Klebstoff
  • 10 Rollen pro Karton
Specifica
Specifica
Mittelstarkes Klebeband
Beschriftetes ID-Klebeband
66 x 50 mm
50 mm
Rot
10/Packung
66 mm
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ ID-Klebeband
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato