Learn More
BINDER™ ICH Light Module
ICH-Q1B light module
Marke:  BINDER™ 8012-2441
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30238258
  • 3912.72 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Module consists of:
  • VIS cassette
  • UVA cassette
  • Independent power supply
Spezifikation
Spezifikation
KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
Glass
Lighting
Name des Produkts
BINDER™ ICH Light Module > For use with KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470