Learn More
Liebherr™ Kartuschen für Eismaschine
Entfernen Sie vor der Herstellung von Eisflocken Wasserhärte-bedingte Verunreinigungen. Liebherr™ Wasserfiltrationskartuschen für Eismaschinen entkalken, befreien von Kohlenstoff und Eisen, verhindern Algen und Korrosion, beseitigen Gerüche und dienen als Wasserfilter.
Spezifikation
Produkttyp | Flockungsmittel mit zwei Kartuschen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eismaschinen |
Beschreibung
Liebherr™ Eismaschinen erzeugen granulare feuchte Eisflocken für eine schnelle Kühlung. Einheiten mit Luft- oder Wasserkondensatoren sind erhältlich (Wasserkondensatoren werden für heiße Umgebungen empfohlen).
- Die CACF1-Wasserfiltrationsvorrichtung ist für die Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasser unerlässlich
- Das komplette Gerät enthält zwei Inline-Halter mit je 1 Kartusche
- Flockulatorkartusche: wandelt Kalziumkarbonate in stabile, suspendierte Kalziumsalze um, die nicht zusammenklumpen können
- Filterkartusche: siebt die Salze ab und hält im Wasser schwebende Verunreinigungen zurück
- Die Behandlungskapazität der CACF1-Einheit variiert je nach Wasserhärte
- Tauschen Sie die Patronen mindestens 1x pro Jahr aus, oder wenn der Druck zwischen Einlass und Auslass des Geräts um ≥500 g abfällt
- Ersatzkartuschen sind separat erhältlich (Herst.-Nr. KIT2-CART)
Spezifikation
Flockungsmittel mit zwei Kartuschen | |
Eismaschinen |