Learn More
Sampling Systems™ Eiscreme-Probenehmer
Hergestellt aus Edelstahl und wird komplett mit einem Reagenzglas zum Einfüllen der Probe geliefert. Sampling Systems™ Eiscreme-Probenehmer ist für die einfache Demontage zur Reinigung konzipiert und eignet sich ideal für die Probenahme von Produkten wie Eis und weichen Wachsen.
Marke:  Sampling Systems™ 6006A-100
Artikelnummer. 15899371
  • 60.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • Edelstahlkonstruktion 316L Sub Sampler Pro
  • Durchsichtiges Polystyrol-Reagenzglas
  • Entwickelt für eine einfache Demontage zur Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Probenehmer und ein Reagenzglas
25 mm
Eiscreme-Probenehmer
30 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Eiscreme-Probenehmer > dimCapacityMetric: 30 ml