Learn More
IKA™ ICC-Basisthermostat
GREENER_CHOICE
ICC-Basisthermostat mit integriertem Tragegriff für bequemen Transport und sichere Lagerung.
Marke:  IKA™ 0004134400
Artikelnummer. 15449783
  • 1410.94 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Temperaturbereich: RT bis 150 °C
  • Temperaturstabilität: ±0,02 K
  • Leistungsstarke, drehzahlgeregelte Druck-/Saugpumpe
  • Eine Halteklammer für die Befestigung des Umwälzthermostats an einem Bad ist im Lieferumfang enthalten
  • Praktischer Tragegriff und integrierte Halterungen
  • Großes, gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Pumpendrehzahl und Temperatur
  • Intuitive Menüführung über Druck- und Drehknöpfe
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
  • Optische und akustische Warnfunktionen
  • USB / RS-232-Schnittstelle für PC-Steuerung und Dokumentation mittels labworldsoft™ und zur Online-Aktualisierung der Firmware
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klassenbezeichnung gem. DIN 12876: III
Temperaturregelung in Wasserbädern
230/115 V
ICC Basic, Hauptkabel, USB 2.0-Kabel (A-Micro B), Schraubendreher (für Sicherheitsschaltung), Benutzerhandbuch, Garantiekarte
USB-Schnittstelle, RS-232-Schnittstelle
3,75 kg
50/60 Hz
Temperaturstabilität DIN 12876: 0,02 ± K
20 x 14,5 x 34 cm
LED
Basisch
Leistungsaufnahme:2.100 W, Heizleistung:2000 W
Raumtemperatur +10 K bei 1000 U/min -150 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ ICC-Basisthermostat > Abmessungen (L x B x H): 20 x 14,5 x 34 cm