Beschreibung
Phosphodiesterase inhibitor (IC50 values are 53, 35, 48, 12 and 10 μM for PDE Ia, II, III, IV and V respectively). Inhibits platelet aggregation and is an orally-active cerebral vasodilator, bronchodilator and antiallergic agent.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ibudilast |
CAS | 50847-11-5 |
Summenformel | C14H18N2O |
Menge | 10 mg |
Synonym | ibudilast, ketas, ibudilastum, ke tas, ibudilastum latin, ibudilast inn:jan, eyevinal, unii-m0tth61xc5, ketas tn, 3-isobutyryl-2-isopropylpyrazolo 1,5-a pyridine |
InChI-Schlüssel | ZJVFLBOZORBYFE-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)C1=NN2C=CC=CC2=C1C(=O)C(C)C |
IUPAC-Name | 2-methyl-1-(2-propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-one |
Molekulargewicht (g/mol) | 230.311 |
PubChem CID | 3671 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ibudilast, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur