Learn More
Invitrogen™ iBright™ System Tray Adapter for E-Gel™ Agarose Gels
Imaging accessories designed to optimize the image capture of Invitrogen E-Gel Agarose Gels.
162.00 CHF
Spezifikation
Menge | 1 Adapter |
---|---|
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktlinie | iBright™ |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemolumineszente Western-Blot-Bildgebung, DNA-Gel-Bildgebung, Protein-Gel-Bildgebung |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17806521
|
Invitrogen™
A56600 |
E-Gel Tablett-Adapter, 11-/22-Well |
162.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17896511
|
Invitrogen™
A56599 |
E-Gel Tablett-Adapter, 48-/96-Well |
162.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Invitrogen iBright Tray Adapters for E-Gel Agarose Gels are imaging accessories designed to optimize the image capture of Invitrogen E-Gel Agarose Gels.
Features of Invitrogen iBright Tray Adapters for E-Gel Agarose Gels include:
• The bottom component centers the E-Gel agarose gels on the iBright transilluminator box facilitating optimized zoom
• The top component covers labels and bar codes on the E-Gel cassette to reduce stray light during image capture and improve sample signal optimization
• Compatible with all iBright models (CL750, CL1000, CL1500, FL1000, and FL1500)
• Compatible with 11- to 96-well E-Gel agarose (Cat. No. A56600 for 11-/22-well, Cat. No. A56599 for 48-/96-well)
Spezifikation
1 Adapter | |
Raumtemperatur | |
iBright™ | |
Chemolumineszente Western-Blot-Bildgebung, DNA-Gel-Bildgebung, Protein-Gel-Bildgebung |