Learn More
Invitrogen™ iBright™ System Tray Adapter for E-Gel™ Agarose Gels
Imaging accessories designed to optimize the image capture of Invitrogen E-Gel Agarose Gels.
Marke:  Invitrogen™ A56600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806521
  • 170.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Invitrogen iBright Tray Adapters for E-Gel Agarose Gels are imaging accessories designed to optimize the image capture of Invitrogen E-Gel Agarose Gels.
Zu den Merkmalen der Invitrogen iBright Tablett-Adapter für E-Gel Agarosegele gehören:
• Die untere Komponente zentriert die E-Gel Agarosegele auf der iBright Transilluminatorbox für optimierten Zoom
• Die obere Komponente umfasst Etiketten und Barcodes auf der E-Gel-Kassette, um Streulicht während der Bilderfassung zu reduzieren und die Optimierung des Probensignals zu verbessern
• Kompatibel mit allen iBright Modellen (CL750, CL1000, CL1500, FL1000 und FL1500)
• Kompatibel mit 11- bis 96-Well E-Gel-Agarose (Kat. Nr. A56600 für 11-/22-Well, Kat. Nr. A56599 für 48-/96-Well)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
iBright™
1 Adapter
E-Gel Tablett-Adapter, 11-/22-Well
Chemolumineszente Western-Blot-Bildgebung, DNA-Gel-Bildgebung, Protein-Gel-Bildgebung
Raumtemperatur