Learn More
Invitrogen™ iBright™ Prestained Protein Ladder
Zur Visualisierung und Proteindimensionierung während der Elektrophorese und Bestätigung der Erkennung von Western Blot.
337.00 CHF - 1076.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerungspuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % (w/v) SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin Nach Erhalt bei –20 °C lagern. Das Produkt wird auf Eis geliefert. |
---|---|
Number of Markers | 12 |
Produkttyp | Proteinleiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Größenbereich | 11 bis 250 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15673829
|
Invitrogen™
LC5615 |
2 x 250 μl |
337.00 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17106468
|
Invitrogen™
LC5615X4 |
8 x 250 µl |
1076.00 CHF
4 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Die vorgefärbte Invitrogen iBright Proteinleiter sorgt für eine direkte Visualisierung während Elektrophorese und Transfer von Western Blots sowie für eine chemoilumineszierende oder fluoreszierende Visualisierung beim Western Blotting von zwei ungefärbten Proteinen und bestätigt so eine Detektion im Western Blot.Die vorgefärbte iBright Proteinleiter enthält zwölf rekombinante Proteine, von denen zehn (11 bis 250 kDa) für eine direkte und Nahinfrarot-Fluoreszenzvisualisierung sowie zur Bestimmung der Proteingrößen blau gefärbt und mit Fluor markiert und zwei ungefärbt sind (30 kDa und 80 kDa) und über IgG-Bindungsstellen zur Bindung der primären und sekundären für die chemoilumineszierende und fluoreszierende Detektion des Zielproteins verwendeten Antikörper verfügen. Diese beiden ungefärbten Proteine sind kompatibel mit chemoilumineszierenden Substraten und fluoreszierenden Antikörpern.
- Breites Größenspektrum: Zwölf Proteine mit einer Bandbreite von 11 bis 250 kDa
- Fluoreszenzvisualisierung: Nachweis der zehn gefärbten Proteine mit dem roten Laser (670 nm) oder dem 700 nm-Kanal eines Fluoreszenz-Imagers
- Bestätigung im Western Blot: Nachweis der beiden ungefärbten Proteine mit Hilfe des Nachweissystems für das Target-Protein
- Gebrauchsfertig: wird in einem Ladepuffer zum direkten Beladen auf Gele geliefert
- Scharfe Banden: durchsichtige, scharfe Banden für die direkte Sichtbarmachung von Gel und Membran
- Referenzband: Die höhere Intensität des 55 kDa-Bandes erleichtert die Ausrichtung
- Qualitätsgeprüft: Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE- und Western-Blot-Verfahren beurteilt.
Spezifikation
Lagerungspuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % (w/v) SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin Nach Erhalt bei –20 °C lagern. Das Produkt wird auf Eis geliefert. |
|
Proteinleiter | |
11 bis 250 kDa | |
Novex™ Midi-Gele, Novex™ Mini-Gele, Novex™Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Gele, NuPAGE™ MES-Gele, NuPAGE™ MOPS-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, Precise™ Tris-Glycin-Gele, SDS-PAGE-Gele, Precise™ Tris-HEPES-Gele | |
iBright™ |
12 | |
Ja | |
1 Farbe: Blau | |
250, 130, 95, 80, 70, 55, 43, 34, 30, 26, 15, 11 kDa | |
Trockeneis |