Learn More
Invitrogen™ iBlot™ Transferstapel, PVDF, normale Größe
Zur Übertragung von Proteinen mit dem iBlot Gel-Transfergerät
475.00 CHF - 996.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 13,5 cm |
---|---|
Breite (metrisch) | 8 cm |
Format | Transferstapel |
Material | PVDF |
Porengröße | 0.2 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12003755
![]() |
Invitrogen™
IB401031 |
3 x 10 sets |
996.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11514906
![]() |
Invitrogen™
IB401001 |
10 sets |
475.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die iBlot Transferstapel werden verwendet, um Proteine mit dem iBlot Gel-Transfergerät zu übertragen. Die iBlot Transferstapel sind für den Einmalgebrauch vorgesehen und in drei Varianten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich: iBlotGel-Transferstapel verfügen über integrierte PVDF- oder Nitrozellulose-Transfermembranen für Dry-Blotting von Proteinen, iBlot DNA-Transferstapel verfügen über eine integrierte Nylon-Transfermembran für Dry-Blotting von DNA und iBlot Western Detektionsstapel werden verwendet, um den Western Nachweis auf zuvor geblotteten Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen durchzuführen. Jeder iBlot Transferstapel verfügt über eine Kupferelektrode und entsprechende Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen und DNA.
PVDF-Membran
- Porengröße 0,2 μm , geringe Fluoreszenz
- Besitzt höhere Bindungskapazität als Nitrozellulose
- Voraktiviert und ohne Vorbehandlung mit Alkoholen gebrauchsfertig
- Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
- Bindung von Proteinen mittels hydrophober Interaktionen
- Proteinbindungskapazität: 240 μg/cm2
Größen von Transferstapeln
- Die normale Größe (13 x 8,3cm) wird für alle Novex Midi-Gel-Typen (oder gleichwertig) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
- Die Mini-Größe (8 x 8cm) wird für alle Novex Mini-Gele (oder gleichwertig) verwendet.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Spezifikation
13,5 cm | |
Transferstapel | |
0.2 μm | |
iBlot™ |
8 cm | |
PVDF | |
Normal, 13,5 x 8 cm | |
Nachhaltige Entsorgung |