Learn More
Invitrogen™ IBlot™ Transferstapel, Nitrozellulose, reguläre Größe
iBlot Transferstapel werden zum Transfer von Proteinen verwendet
443.00 CHF - 928.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 13,5 cm |
---|---|
Breite (metrisch) | 8 cm |
Format | Transferstapel |
Material | Cellulosenitrat |
Porengröße | 0.2 μm |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12023765
![]() |
Invitrogen™
IB301031 |
Normal, 13,5 x 8 cm | 3 x 10 sets |
928.00 CHF
3 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12289309
![]() |
Invitrogen™
IB301001 |
Normal, 13,5 x 8 cm | 10 sets |
443.00 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Die iBlot Transferstapel sind für den Einmalgebrauch vorgesehen und in drei Varianten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich: iBlot Gel-Transferstapel verfügen über integrierte PVDF- oder Nitrozellulose-Transfermembranen für Dry-Blotting von Proteinen, iBlot DNA-Transferstapel verfügen über eine integrierte Nylon-Transfermembran für Dry-Blotting von DNA und iBlot Western Detektionsstapel werden verwendet, um den Western Nachweis auf zuvor geblotteten Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen durchzuführen. Jeder iBlot Transferstapel verfügt über eine Kupferelektrode und entsprechende Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen und DNA.
Nitrozellulosemembran
- Bestehen aus 100 % reiner Nitrozellulose für einen hochwertigen Transfer
- Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
- Bindung von Proteinen mittels hydrophober und elektrostatischer Interaktionen
- Porengröße: 0,2μm
- Proteinbindungskapazität: 209 μg/cm2
Größen von Transferstapeln
- Die normale Größe (13 x 8,3cm) wird für alle Novex Midi-Gel-Typen (oder gleichwertig) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
- Die Mini-Größe (8 x 8cm) wird für alle Novex Mini-Gele (oder gleichwertig) verwendet.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Spezifikation
13,5 cm | |
Transferstapel | |
0.2 μm | |
iBlot™ |
8 cm | |
Cellulosenitrat | |
Normal, 13,5 x 8 cm | |
Nachhaltige Entsorgung |
Sicherheit und Handhabung
- iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, regular size
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol