Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Western Blot Transfer Device
Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device ist ein Gerät für den Dry-Transfer, das die Übertragung beim Western Blotting einfach, effizient und zuverlässig innerhalb von nur drei Minuten durchführt, ohne dass flüssige Puffer notwendig sind.
4125.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Zur Verwendung mit (Geräte) iBlot 3 Transfer Stacks
Gel Compatibility Mini- oder Midi-Größe: Bis-Tris-Gele, Tricin-Gele, Tris-Acetat-Gele und Tris-Glycin-Gele
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Mode of Transfer Trocken
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Gewährleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewährleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17821374
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Invitrogen™
IB31001
Standard, 1 Jahr Garantie inbegriffen
4125.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device ist ein Gerät für den Dry-Transfer, das die Übertragung beim Western Blotting einfach, effizient und zuverlässig innerhalb von nur drei Minuten durchführt, ohne dass flüssige Puffer notwendig sind. Das iBlot 3 System ist sowohl mit Nitrocellulose- als auch mit Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Membranen kompatibel und bietet ein vergleichbares oder sogar besseres Leistungsverhalten, verglichen mit herkömmlichen Wet-Transferverfahren, in einem Bruchteil der Zeit. Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device ist ein integraler Bestandteil des iBlot Dry-Blotting-Systems, das aus dem Transfergerät und Einweg-Transferstapeln (Transfer Stacks) besteht, die die erforderlichen Puffer und die Transfermembran (Nitrocellulose oder PVDF) enthalten.
Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device umfasst folgende Funktionen:
• Vollständiger Proteintransfer in nur drei Minuten
• Hohe Nachweisempfindlichkeit und gleichmäßiger, konsistenter Proteintransfer
• Zwei unabhängig voneinander gesteuerte Transferstationen, die bis zu zwei Midi- oder vier Mini-Blots transferieren können
• Integrierte, einstellbare Kühlung zur Gewährleistung einer konstanten Transfertemperatur
• Vorprogrammierte Transfermethoden, optimiert für niedrige, hohe und breite Molekulargewichtsbereiche
• Erstellung individueller Programme
• Einfache, leicht zu handhabende Benutzeroberfläche
Funktionsweise des iBlot Dry-Blotting-Systems
In die Gelmatrix der Transferstapel sind statt Puffertanks oder getränkte Filterpapiere Pufferionenreservoirs integriert. Die hohe Dichte der Ionen in der Gelmatrix ermöglicht einen schnellen Proteintransfer. Beim Blotting erzeugt die Kupferanode als Ergebnis der Wasserelektrolyse keinen gasförmigen Sauerstoff, sodass die Verzerrung des Blots verringert wird (bei konventionellen Proteintransferverfahren wie Wet, Semi-Wet und Semi-Dry werden träge Elektroden eingesetzt, die Sauerstoff erzeugen).
Mit dem iBlot Dry-Blotting-System wird die Transferzeit durch den kürzeren Abstand zwischen Elektroden, die hohe Feldstärke und den hohen Strom verringert. Eingeschlossene Luftbläschen, die häufig bei der manuellen Vorbereitung der Blotting-Schichten auftreten, sind durch unsere einzigartige Anti-Bläschen-Bauweise, die einen gleichmäßigen und vollständigen Transfer begünstigt, leicht vermeidbar. Mit dem iBlot 3 System brauchen keine Puffer vorbereitet und keine Reinigungsarbeiten nach dem Blotting ausgeführt zu werden. Die gesamte Vorbereitungs- und Laufzeit beträgt in der Regel weniger als zehn Minuten pro Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Western Blot
Mini- oder Midi-Größe: Bis-Tris-Gele, Tricin-Gele, Tris-Acetat-Gele und Tris-Glycin-Gele
Trocken
ca. 3 bis 10 min
Transfergerät
iBlot 3 Transfer Stacks
Nitrozellulose, PVDF
iBlot™ 3
2 Midi-Gele oder 4 Mini-Gele
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ iBlot™ 3 Western Blot Transfer Device