Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Transfer Stacks, PVDF, regular size
Verbrauchsmaterialiensatz mit integrierten PVDF-Membranen für das Dry-Blotting von Proteinen
388.00 CHF
Spezifikation
Format | Transferstapel |
---|---|
Material | PVDF |
Porengröße | 0.2 μm |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Dimensions (LxW) | Normal, 13,5 x 8 cm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15249296
![]() |
Invitrogen™
IB24001 |
10 Stacks |
388.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Jeder Stapel verfügt über eine kupferbeschichtete Elektrode und geeignete Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen.
- Längere Haltbarkeit
- Reduzierte und kompakte Verpackung
- Volle Kompatibilität mit iBlot 2-Gel-Transfergerät
Merkmale der PVDF-Membran
- Porengröße 0,2 μm , geringe Fluoreszenz
- Höhere Bindungskapazität als Nitrozellulose
- Voraktiviert und ohne Vorbehandlung mit Alkoholen gebrauchsfertig
- Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
- Bindung von Proteinen mittels hydrophober Interaktionen
- Proteinbindungskapazität: 240μ/cm2
- Die normale Größe (13 x 8,3cm) dieses Stapels wird für alle Novex Midi-Gele (oder andere Midi-Gel-Typen), zwei Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
- Die Mini-Größe (8 x 8 cm) kann für alle Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) verwendet werden.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Spezifikation
Transferstapel | |
0.2 μm | |
Normal, 13,5 x 8 cm | |
Nachhaltige Entsorgung |
PVDF | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
iBlot™ |