Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Transferstapel, Nitrozellulose, normale Größe
Für den Transfer von Proteinen mit dem iBlot 2-Gel-Transfergerät
347.00 CHF
Spezifikation
Format | Transferstapel |
---|---|
Material | Cellulosenitrat |
Porengröße | 0.2 μm |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Dimensions (LxW) | Normal, 13,5 x 8 cm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15296526
![]() |
Invitrogen™
IB23001 |
10 Stacks |
347.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die iBlot 2-Transferstapel sind Verbrauchsmaterialien mit integrierten Nitrozellulose-Transfermembranen für das Trocken-Blotting von Proteinen. Jeder Stapel verfügt über eine kupferbeschichtete Elektrode und geeignete Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen.
- Längere Haltbarkeit
- Reduzierte und kompakte Verpackung
- Volle Kompatibilität mit iBlot 2-Gel-Transfergerät
- Die Nitrozellulosemembran (0,2 μm Porengröße) in diesem Stapel besteht aus 100 % reiner Nitrozellulose und gewährleistet somit einen hochwertigen Transfer.
- Die Membran ist kompatibel mit gängigen Nachweismethoden, z. B. Färbung, Immundetektion, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
- Das Protein-Bindungsvermögen beträgt 209 μg/cm2.
Größen von Transferstapeln
- Die normale Größe (13 x 8,3cm) dieses Stapels wird für alle Novex Midi-Gele (oder andere Midi-Gel-Typen), zwei Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
- Die Mini-Größe (8 x 8 cm) kann für alle Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) verwendet werden.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Spezifikation
Transferstapel | |
0.2 μm | |
Normal, 13,5 x 8 cm | |
Nachhaltige Entsorgung |
Cellulosenitrat | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
iBlot™ |
Sicherheit und Handhabung
- X10 iBlot® 2 Transfer Stacks, nitrocellulose
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol