Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Transferstapel, Nitrozellulose, Mini
Für den Transfer von Proteinen mit dem iBlot 2-Gel-Transfergerät
295.00 CHF
Spezifikation
Format | Transferstapel |
---|---|
Material | Cellulosenitrat |
Porengröße | 0.2 μm |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Dimensions (LxW) | Mini, 8 x 8 cm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15239296
![]() |
Invitrogen™
IB23002 |
10 Stacks |
295.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die iBlot 2-Transferstapel sind Verbrauchsmaterialien mit integrierten Nitrozellulose-Transfermembranen für das Trocken-Blotting von Proteinen. Jeder Stapel verfügt über eine kupferbeschichtete Elektrode und geeignete Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen.
- Längere Haltbarkeit
- Reduzierte und kompakte Verpackung
- Volle Kompatibilität mit iBlot 2-Gel-Transfergerät
- Die Nitrozellulosemembran (0,2 μm Porengröße) in diesem Stapel besteht aus 100 % reiner Nitrozellulose und gewährleistet somit einen hochwertigen Transfer.
- Die Membran ist kompatibel mit gängigen Nachweismethoden, z. B. Färbung, Immundetektion, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
- Das Protein-Bindungsvermögen beträgt 209 μg/cm2.
Größen von Transferstapeln
- Die normale Größe (13 x 8,3cm) dieses Stapels wird für alle Novex Midi-Gele (oder andere Midi-Gel-Typen), zwei Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
- Die Mini-Größe (8 x 8 cm) kann für alle Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) verwendet werden.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Spezifikation
Transferstapel | |
0.2 μm | |
Mini, 8 x 8 cm | |
Nachhaltige Entsorgung |
Cellulosenitrat | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
iBlot™ |