Learn More
Invitrogen™ iBind™ Western-Starterkit, Fluoreszenzdetektion
Das iBind Western-Starterkit für die Fluoreszenzdetektion enthält ein iBind Western-Gerät, iBind Karten und ein iBind Lösungskit für die Fluoreszenzdetektion, damit Sie sofort mit der automatisierten Blot-Verarbeitung beginnen können.
Marke: Invitrogen™ SLF1002S
1197.76 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das iBind Western-Gerät ist ein kleines Tischgerät, das die Western-Blot-Verarbeitung (Immundetektion) automatisiert. Es wendet mechanischen Druck auf eine iBind Card an, um einen sequenziellen lateralen Fluss (SLF) von Immundetektionslösungen für die Blockierungs-, Antikörper- und Waschschritte zu erzeugen. Die Glasfasermatrix der iBind Card ermöglicht einen homogenen und konsistenten Fluss der Lösungen über die Membran, wodurch die Antigen-Antikörper-Interaktion erhöht wird.
Mit dem iBind Western Device können alle Lösungen vorbereitet und zu Beginn des Verfahrens in das Gerät geladen werden. Alle nachfolgenden Schritte werden automatisch durch die SLF-Aktivität durchgeführt, ohne dass Strom oder Batterien benötigt werden. Blots sind in ca. 2,5 Stunden für die endgültigen Nachweisschritte bereit.
Das iBind Western-Gerät funktioniert ausschließlich mit iBind Karten und das iBind Lösungskit oder das iBind Lösungskit für die Fluoreszenzdetektion (FD) ermöglicht die Verarbeitung eines Mini-Blots.
Spezifikation
1 iBind Western-Gerät, 10 iBind Karten (bei Raumtemperatur lagern), 1 iBind Lösungskit für die Fluoreszenzdetektion (FD) (bei 2 bis 8 °C lagern) | |
Fluoreszenz | |
Nitrozellulose, PVDF | |
ca. 2,5 Std. | |
Starter-Kit | |
Raumtemperatur |
1 Mini-Blot | |
Western Blot | |
iBind | |
1 Mini-Blot | |
1 kit |