Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western-Starterkit, Fluoreszenzdetektion
Das iBind Flex Western-Starterkit für die Fluoreszenzdetektion enthält ein iBind Flex Western-Gerät, iBind Flex Karten und ein iBind Flex Lösungskit für die Fluoreszenzdetektion (FD).
Marke: Invitrogen™ SLF2002S
2994.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das iBind Flex Western Device ist ein kleines Tischgerät, das die Western Blot Verarbeitung (Immundetektion) automatisiert. Es wendet mechanischen Druck auf eine iBind Flex Card an, um einen sequenziellen lateralen Fluss (SLF) von Immundetektionslösungen für die Blockierungs-, Antikörper- und Waschschritte zu erzeugen. Die Glasfasermatrix der iBind Flex Card ermöglicht einen homogenen und konsistenten Fluss der Lösungen über die Membran, wodurch die Antigen-Antikörper-Interaktion erhöht wird.
Mit dem iBind Flex Western Device können alle Lösungen vorbereitet und zu Beginn des Verfahrens in das Gerät geladen werden. Alle nachfolgenden Schritte werden automatisch durch die SLF-Aktivität durchgeführt, ohne dass Strom oder Akkus benötigt werden. Blots sind in ca. 2,5 Stunden für die endgültigen Nachweisschritte bereit.
Das iBind Flex Western-Gerät enthält drei vom Anwender austauschbare Well-Einsätze für die Verarbeitung von bis zu einem Midi-Blot, zwei Mini-Blots oder sechs vertikal geschnittenen Streifen-Blots, wenn es mit iBind Flex Karten verwendet wird, und das iBind Flex Lösungskit oder das iBind Flex Lösungskit für die Fluoreszenzdetektion (FD) ermöglicht die Verarbeitung eines Mini-Blots.
Spezifikation
1 iBind Flex Western-Gerät, 10 iBind Flex Karten (bei Raumtemperatur lagern), 1 iBind Flex Lösungskit für die Fluoreszenzdetektion (FD) (bei 2 bis 8 °C lagern) | |
Fluoreszenz | |
Nitrozellulose, PVDF | |
ca. 2,5 Std. | |
Starter-Kit | |
Raumtemperatur |
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots | |
Western Blot | |
iBind | |
1 Midi-Blot, 6 vertikal geschnittene Strip-Blots, 2 Mini-Blots | |
1 kit |